Merck
96008
Supelco
Cyclohexyl methacrylate
Sinónimos:
Methacrylic acid cyclohexyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)COOC6H11
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Beilstein:
2045235
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
contiene
10-80 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor as stabilizer
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
Clave InChI
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)