Merck
M071000
Sigma-Aldrich
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
130.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥99.0% (reversed phase HPLC)
impurezas
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
color
solid white
mp
84-90 °C (lit.)
86-88 °C
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
cadena SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Clave InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)