Merck
47644
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Sinónimos:
Fmoc-L-alanine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 98,60
US$ 98,60
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 98,60
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 98,60
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.4-0.8 mmol/g loading
Matriz
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)