M0661
Placas sólidas de 96 pocillos Nunc-Immuno™ MicroWell™
96 well MicroWell™ PolySorp® flat bottom plate, pinchbar design
Sinónimos:
96 microwell plates, 96 multiwell plates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, cell culture plates, immunoassay plates, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
US$ 432,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 432,00
Productos recomendados
Materiales
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 60 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 475094
placa L × An
128 mm × 86 mm
tamaño
96 wells
superficie
2.7 cm2
capacidad total
400 μL
pocillo volumen máximo
400 μm
volumen de trabajo
350 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
tipo de unión
(PolySorp® surface)
high binding surface
Categorías relacionadas
Descripción general
- Rebordes elevados en los pocillos
- Reproducibilidad de unión certificada
- Sistema de orientación alfanumérico
- Se ajustan a los equipos convencionales
- Código de barras a disposición de los interesados
Tratamientos de superficie:
- Tratamiento de superficie PolySorp®, alta afinidad por moléculas de naturaleza hidrófoba
- Tratamiento de superficie MediSorp™, química de superficie entre PolySorp y MaxiSorp, proporciona baja señal de fondo con muestras que contienen suero
- Tratamiento de superficie MaxiSorp™, alta afinidad por moléculas con dominios hidrófilos/hidrófobos
- Tratamiento de superficie MultiSorp™, alta afinidad por moléculas hidrófilas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)