Documentos
CLS9018
Microplaca para EIA/RIA Corning® 96 pocillos
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
microplacas de 96 pocillos, placas 96 pocillos, placas de microvaloración de 96 pocillos, placas multipocillo 96
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.13
material
clear bottom
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
skirt
packaging
case of 100
bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 9018
size
96 wells
96 wells , 96 well plate
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
well working volume
75-200 μL
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
high binding surface
General description
  • Su gran superficie de adsorción es capaz de unirse al medio (>10kD) y a las biomoléculas grandes que poseen grupos iónicos o regiones hidrófobas, o ambos
  • Su capacidad de adsorción es de aproximadamente 400 a 500 ng de IgG/cm2
  • Ideal para inmunoanálisis
  • Sin tapas, las tapas se suministran por separado
  • El volumen total es de 360 μl; el volumen de trabajo recomendado oscila entre 75 y 200 μl
  • Se ajusta a las dimensiones y el tamaño de las microplacas convencionales
Estas placas de EIA/RIA de 96 pocillos están diseñadas para inmunoanálisis diagnósticos in vitro. Todas las placas EIA/RIA están compuestas de poliestireno de calidad médica especial para una adsorción uniforme, una elevada transparencia óptica y una baja absorción de fondo. Además, los productos Easy-Wash forman parte del Certified Surface Chemistry Programme, que garantiza que el rendimiento de absorción de proteínas está dentro de las especificaciones de liberación de gestión de calidad.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.