L9625
Leu-Gly
≥98% (TLC)
Sinónimos:
Leucylglycine
About This Item
Productos recomendados
product name
Leu-Gly,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-5(2)3-6(9)8(13)10-4-7(11)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
LESXFEZIFXFIQR-LURJTMIESA-N
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c