Saltar a
A3128
Ala-Phe
≥98% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
236.27
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ala-Phe,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(13)11(15)14-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
InChI key
OMNVYXHOSHNURL-WPRPVWTQSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P3251A9627A4003
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)