Saltar a
M3129
Met-Gly
≥98% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 269,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
206.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
238-487-9
MDL number:
US$ 269,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Met-Gly,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNC([C@@H](N)CCSC)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-13-3-2-5(8)7(12)9-4-6(10)11/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
QXOHLNCNYLGICT-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Met-Gly is a dipeptide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G0877L9625G3502
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
white
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)