The defined storage temperature for this product is 2-8°C. It is very likely that the agarose structure has been damaged as a result of freezing. This storage temperature has not been specifically tested for this product, however aqueous preparations of agarose beads generally do not undergo the freeze/thaw process well. If the bead structure has been compromised it will result in poor product performance.
L8775
Lectin from Galanthus nivalis (snowdrop)
agarose conjugate, saline suspension
Sinónimos:
Galanthus nivalis lectin, GNL
Seleccione un Tamaño
US$ 320,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 320,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
conjugado
agarose conjugate
Nivel de calidad
Formulario
saline suspension
Extensión del etiquetado
2-4 mg protein per mL
Matriz
cross-linked 4% beaded agarose
capacidad
5-10 mg/mL binding capacity (yeast mannan)(pH7.2 at 25 °C)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
By Mistake we stored it at -20ºC. Do you think it can be used??
1 answer-