61768
Lectin, immobilized on Agarose CL-4B from Triticum vulgaris
suitable for affinity chromatography
Sinónimos:
Wheat germ agglutinin, immobilized on agarose CL-4B
técnicas
affinity chromatography: suitable
Nivel de calidad
capacidad
0.1-1.0 mg/mL, packed gel capacity (ovomucoid)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
This page shows how to purify glycoproteins and polysaccharides by affinity chromatography using Agarose Wheat Germ Lectin.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from Cytiva.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.