Documentos clave
L8663
Sigma-Aldrich
Director-Ready pc-myc-CMV-2
Seleccione un Tamaño
1 μG
US$ 461,00
US$ 461,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 μG
US$ 461,00
About This Item
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.85
US$ 461,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
storage temp.
−20°C
Quality Level
General description
The Director-Ready� pc-myc-CMV2 Expression Vector is de-phosphorylated after Hind III/Bgl II digestion and is ready for use with the Director Universal Cloning System. pc-myc-CMV2 is for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
Legal Information
Director-Ready is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pc-myc-CMV-2 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)