Merck
RDCL2
Director Ligation Module 2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
RDCL2-1KT
US$ 1.120,00
US$ 1.120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106618
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
L8663LIG111635379001
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
General description
Contains dephosphorylated- Hind III/Bgl II digested Director-Ready� pc-myc-CMV2 for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
Legal Information
Director is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)