Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 194,00 |
1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 310,00 |
Acerca de este artículo
US$ 194,00
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Application
Es adecuado para el cultivo no selectivo de cepas de E. coli para la clonación, la producción de plásmidos de ADN y la producción de proteínas recombinantes. También es adecuado para el cultivo selectivo cuando se añaden los antibióticos apropiados, entre ellos los que requieren bajas condiciones salinas, como la zeocina®.
Features and Benefits
- Una alternativa económica a las placas precargadas
- Fácil escalado utilizando tamaños de envase mayores
- Una formulación estándar
Preparation Note
2. Caliente hasta ebullición con agitación para disolver por completo todos los ingredientes.
3. Esterilice en autoclave durante 15 minutos a 121 ºC.
Para preparar el agar Lennox L: Añada 1 g de glucosa y siga las instrucciones de preparación que se acaban de indicar. Para preparar el medio de Enquist y Sternberg: Agregue asépticamente 10 ml de sulfato de magnesio 1 M estéril después de haberlo esterilizado en autoclave.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms |
| form powder | form powder | form tablet | form powder |
| composition Agar, 15 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L , NaCl, 5 g/L | composition Agar, 15 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L | composition - | composition NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| application(s) food and beverages | application(s) agriculture | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caldo LB con agar (Lennox)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Which bacterial culture medium is the best choice for my application?
1 answer-
Each of the broths will likely grow E. coli very well, but there are still general guidelines for choosing a broth when you are working without a protocol. Generally:LB - Miller and LB - Lennox are used for E. coli growth and maintanence, DNA plasmid production and protein production. The Lennox formulation has a lower salt content required for some salt-sensitive selection antibiotics.LB - Luria low salt is used for special applications where the E. coli growth or other constraints require the lowest possible salt content.Terrific Broth is used for higher yield protein production and high yield DNA plasmid production, because of the faster growth of the E. coli in this medium.SOB is used for protein production, DNA plasmid production and the generation of high-efficiency competent cells.SOC is used for initial growth of competent cells and the transformation procedure.
Helpful?
-
-
Will adding magnesium to the culture medium increase cell density?
1 answer-
In microbial broth formulations that do not already contain magnesium, the addition of 10-20 mM MgCl2 or MgSO4 may increase cell densities. You may need to also increase the shaking speed of the incubator.
Helpful?
-
-
What is the difference among the many LB - Lennox products?
1 answer-
LB - Lennox is available in many types to suit your needs. The different product formats include powder, EZMix™ powder, and tablet form. Each of these forms are available with and without agar for easy LB-agar plate preparation.L3022 (LB Lennox powder)L2897 (LB Lennox powder with agar)L7275 (LB Lennox tablets)L7025 (LB Lennox tablets with agar)L7658 (LB Lennox EZMix(TM) powder)L7533 (LB Lennox EZMix(TM) powder with agar)L5542 (LB Lennox pre-poured agar plates)
Helpful?
-
-
What are the differences among the Luria, Lennox and Miller LB formulations?
1 answer-
LB, (originally termed lysogeny broth) was initially composed of tryptone, yeast extract, NaCl and glucose. Soon after, the glucose was omitted (Miller's version), and later the NaCl content lowered by half (Lennox's version). For some applications, even lower salt is required (Luria's low salt version).