L8005
β-Lactoglobulin B from bovine milk
≥90% (PAGE)
Sinónimos:
β-LG, Bos d 5, beta-LG
Seleccione un Tamaño
US$ 155,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 155,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
bovine milk
Ensayo
≥90% (PAGE)
Formulario
powder
mol peso
18,276 Da by calculation
técnicas
HPLC: suitable
electrophoresis: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... LGB(280838)
Descripción general
Aplicación
- a protein standard in SDS-polyacrylamide electrophoresis for quantification of milk protein fractions[4]
- in the calibration of reversed phase- high-performance liquid chromatography (HPLC) for caseins quantification[5]
- for immobilization on the biosensor surface and a calibration standards in biosensor assay[6]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)