L3382
Lectin from Helix pomatia
lyophilized powder, salt, free
Sinónimos:
Helix pomatia agglutinin, HPA
Seleccione un Tamaño
US$ 251,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 251,00
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
potencia
<4 μg per mL agglutination activity
impurezas
salt, free
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)