Merck
L3022
Sigma-Aldrich
Caldo LB (Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.
Sinónimos:
Caldo Lennox, Caldo Luria Bertani
About This Item
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.85
grade
for molecular biology
sterility
non-sterile
form
powder
composition
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2% solution)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
General description
Lennox LB es un medio para crecimiento microbiano muy citado que se utiliza para el cultivo de E. coli. Este caldo microbiano rico en nutrientes contiene péptidos, aminoácidos y carbohidratos en una formulación baja en sales.
Application
El caldo Luria se utiliza para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli. E. coli crece más deprisa en el caldo Luria porque la triptona y la levadura proporcionan factores de crecimiento esenciales que, de otro modo, E. coli tendría que sintetizar. El caldo Luria contiene también electrólitos esenciales para el transporte y el equilibrio osmóticos, debido al componente NaCl.
Se utilizó para la resuspensión de fracciones celulares de T. pyriformis en un estudio de fraccionamiento de extractos celulares de Trimastix.
Idóneo para cultivo no selectivo de cepas de E. coli para clonación, producción de plásmidos ADN y producción de proteínas recombinantes. También es adecuado para el cultivo selectivo cuando se añaden los antibióticos apropiados, entre ellos los que requieren bajas condiciones salinas, como la zeocina®.
Features and Benefits
El polvo Lennox LB proporciona:
  • Un cómodo envase pequeño para no tener que pesar
  • Fácil escalado utilizando tamaños de envase mayores
  • Una alternativa económica al líquido
  • Una formulación estándar
Preparation Note
1. Suspenda 20 g en 1 l de agua destilada.
2. Esterilice en autoclave durante 15 minutos a 121 ºC.
Para preparar el caldo Lennox L: Añada 1 g de glucosa y siga las instrucciones de preparación anteriores.
Para preparar el medio de Enquist y Sternberg: Agregue asépticamente 10 ml de sulfato de magnesio 1 M estéril después de haberlo esterilizado en autoclave.
Legal Information
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
J Benavente et al.
International journal of biological macromolecules, 103, 758-763 (2017-05-27)
The preparation of silver nanoparticles (AgNPs) and their incorporation into the structure of a regenerated cellulose membrane by dip coating is presented. Morphological characterization of the AgNPs (average diameter of 20±2nm) was carried out by SEM/TEM, while elastic, electrical and
Francisco Dávila et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 6) (2018-02-16)
Bacteria can damage sperm and thus reduce the reproductive success of both males and females; selection should therefore favour the evolution of antimicrobial protection. Eusocial hymenopterans might be particularly affected by such bacterial infections because of their mating ecology. In
Margot Doberva et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1152-1152 (2017-07-12)
Quorum sensing (QS) is a density-dependent mechanism allowing bacteria to synchronize their physiological activities, mediated by a wide range of signaling molecules including
Víctor González-Alonso et al.
Poultry science, 99(1), 536-545 (2020-05-18)
The objective of the present study was to assess the potential synergistic effect between supercritical carbon dioxide (SC-CO2) and fresh culinary herbs (Coriandrum sativum and Rosmarinus officinalis) on the microbial inactivation of raw chicken meat. The microbiological inactivation was performed
Bor Kavčič et al.
Nature communications, 11(1), 4013-4013 (2020-08-13)
Antibiotics that interfere with translation, when combined, interact in diverse and difficult-to-predict ways. Here, we explain these interactions by "translation bottlenecks": points in the translation cycle where antibiotics block ribosomal progression. To elucidate the underlying mechanisms of drug interactions between
Protocolos
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.