L1900
Luria broth base, Miller′s modified
Tryptone, yeast extract and sodium chloride
Sinónimos:
Lennox broth base, modified, Luria-Bertani broth base, modified, Lysogeny broth base, modified
Seleccione un Tamaño
US$ 267,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 267,00
Productos recomendados
Formulario
powder
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
agriculture
microbiology
Descripción general
Aplicación
Luria broth base (LB), Miller (L1900) is a bacteria growth mixture of sodium chloride (0.5g/L); tryptone (10g/L) and yeast extract (5g/L) typically combined with agar (15g/L).
Componentes
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)