Documentos clave
L1760
Sigma-Aldrich
Laminaria saccharina seaweed
lyophilized powder
Sinónimos:
Broadleaf kelp, Sea belt, Sugar kelp
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
lyophilized powder
Aplicación
Source of several sugars including laminarin and D-mannitol.
Otras notas
Seaweed (excluding stipe) collected from the south coast of England in autumn.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Black, et al.
J. Mar. Biol. Ass. U.K., 33, 49-49 (1954)