80612
Lipase from Rhizopus oryzae
powder, light brown, ≥30 U/mg
Sinónimos:
Lipase F-AP 15
Productos recomendados
origen biológico
fungus (Rhizopus oryzae)
Formulario
powder
actividad específica
≥30 U/mg
color
light brown
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Clave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descripción general
Aplicación
- to replace rabbit gastric extract for infant in vitro digestion[3]
- in the two-phase lipase-catalyzed system for the enzymatic preparation of biodiesel[4]
- in the simulation of infant gastrointestinal digestion in vitro, focusing on the characteristics of emulsions during digestion to replicate the stomach environment and adjust the emulsion pH[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
These enzymes are widely used to modify the structure of oils and fats, tailoring natural lipids to meet specific properties useful for food, nutrition, and cosmetic applications. Lipases from filamentous fungi families, such as Rhizopus oryzae are extensively utilized in the oil and fats industry due to their high 1,3-regioselectivity toward triglycerides, making them versatile in lipid modification.[2] Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Definición de unidad
Nota de análisis
the optimum temperature is 40°C, the optimum pH is 7.2 (highly active from pH 6.5-7.5)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?