K1751
Ketoprofen
≥98% (TLC), powder, non-steroidal anti-inflammatory compound
Sinónimos:
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
Productos recomendados
Nombre del producto
Ketoprofen, ≥98% (TLC)
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
emisor
Bayer
cadena SMILES
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALB(213) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descripción general
Aplicación
- as sample to analyse the effects of long storage period by chromatographic and microscopic techniques[2]
- as a nonselective COX inhibitor to inject subcutaneously in rats to study its effect on stress/methamphetamine hydrochloride-induced changes in occludin, claudin-5 and COX-2 protein immunoreactivity, truncation of β-dystroglycan, brain water content and fluorescein isothiocyanate-dextran extravasation[3]
- in phosphate buffer to study its ability to inhibit heat-induced denaturation of albumin[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters