J4829
JFD00244
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
1,4-bis[(p-hydroxyphenethyl)amino]-anthraquinone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
violet
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1ccc(CCNc2ccc(NCCc3ccc(O)cc3)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)cc1
InChI
1S/C30H26N2O4/c33-21-9-5-19(6-10-21)15-17-31-25-13-14-26(32-18-16-20-7-11-22(34)12-8-20)28-27(25)29(35)23-3-1-2-4-24(23)30(28)36/h1-14,31-34H,15-18H2
Clave InChI
UUJHFIBEJJLZBF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.