Saltar a
J4145
Jervine
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
(3β, 23β)-17,23-Epoxy-3-hydroxyveratraman-11-one, 11-Ketocyclopamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 218,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H39NO3
Número CAS:
Peso molecular:
425.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
207-417-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)CN[C@@]1([H])[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@]4([H])C(=C3C)C(=O)[C@@]5([H])[C@@]4([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]56C)O2
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3/t14-,16+,18-,19-,20-,21+,23+,24-,26-,27-/m0/s1
InChI key
CLEXYFLHGFJONT-DNMILWOZSA-N
Gene Information
human ... EBP(10682)
General description
Jervine is a steroid alkaloid present in Veratrum californicum.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Jervine is a potent teratogenic agent.[3] It can induce apoptosis in leukemia cells[1] and MUTZ-1 cells. Jervine is an inhibitor of Hedgehog signaling. It exhibits anti-cancer effects on human prostate cancer. It also increases the chemosensitivity of breast cancer cells to doxorubicin treatment.[2] Jervine may be used for treating hypertension and heart disease.[3]
Jervine is a sonic hedgehog (Shh) pathway inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C4116PHL83515SML0147
Jervine phyproof® Reference Substance
PHL83515
Jervine
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
DMSO: ≥15
Gene Information
human ... EBP(10682)
Gene Information
human ... EBP(10682)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jervine
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)