Saltar a
C4116
Cyclopamine hydrate
≥98% (HPLC), solid, Hedgehog signaling pathway inhibitor
Sinónimos:
11-deoxojervine hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 317,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.470,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H41NO2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
411.62 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 317,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cyclopamine hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@@H]1CN[C@H]2[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC4=C3C)O[C@@H]2C1
InChI
1S/C27H41NO2.H2O/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2;/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3;1H2/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-;/m0./s1
InChI key
KDAGJRDPNXDDSB-HBYCUIHISA-N
Gene Information
human ... EBP(10682)
General description
Cyclopamine is a steroidal alkaloid, extracted from Veratrum californicum. It prevents tumor cell growth and invasiveness in vitro and in vivo.
Application
Cyclopamine hydrate has been used:
  • as a sonic hedgehog (Shh) inhibitor in various experiments[1]
  • to explore the effects of stress stimulation on the proliferation and differentiation of fibrochondrocytes
  • to study its influence on ocular vessel patterning
Biochem/physiol Actions
Cyclopamine is a Hedgehog signaling pathway inhibitor; inhibits the growth of medulloblastoma cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
J4145239803239804
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMF: 10 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
color
white
color
-
color
off-white
color
white to light yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)