Documentos clave
J1625
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
Powder
Sinónimos:
Eosin−Methylene Blue
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 316,00
US$ 316,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 316,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
US$ 316,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Jenner′s stain, suitable for blood stain
Formulario
powder
color
dark green to very dark green
solubilidad
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
idoneidad
suitable for blood stain
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)