Merck
ISB1L
Sigma-Aldrich
Azul Instant
Ultrafast Protein Stain
Sinónimos:
protein gel stain, protein stain
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
fabricante / nombre comercial
ISBT
técnicas
protein staining: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
InstantBlue es una disolución de tinción fácil de usar específicamente formulada para una detección ultrarrápida (menos de 15 min), sensible (5 ng por banda (BSA)) y segura de sus proteínas. Los geles de proteína pueden teñirse con InstantBlue en cuestión de minutos sin necesidad de lavar, fijar ni desteñir. Los geles pueden permanecer teñidos durante semanas sin problemas. Sólo se tiñen las proteínas, lo que produce bandas azules bien definidas sobre un fondo muy transparente. La reducción de la interferencia del fondo tiene como consecuencia una mejor relación señal a ruido y puede tener también un efecto positivo sobre la resolución y la sensibilidad globales. La formulación de InstantBlue es no tóxica y no contiene metanol. Las proteínas teñidas utilizando el colorante InstantBlue son también compatibles con los análisis de espectrometría de masas (MS).
Aplicación
InstantBlue se ha utilizado en la tinción coomassie para validar la presencia de proteínas en los geles SDS-PAGE. Se ha utilizado también para la tinción de los geles SDS-PAGE.
Componentes
contiene colorante Coomassie, etanol, ácido fosfórico y agentes solubilizantes en agua. (Precaución: el ácido fosfórico es un líquido corrosivo.)
Otras notas
No disponible en Suecia ni Dinamarca
Información legal
InstantBlue is a trademark of Expedeon Protein Solutions
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Quantitative profiling of the protein coronas that form around nanoparticles
Docter D, et al.
Nature Protocols, 9(9), 2030-2030 (2014)
SETD6 is a negative regulator of oxidative stress response
Chen A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms, 1859(2), 420-427 (2016)
A novel strategy to express different antigens from one modified vaccinia Ankara vaccine vector
Lauer K B, et al.
bioRxiv, 191924-191924 (2017)
Hannes Vanhaeren et al.
eLife, 9 (2020-03-27)
Protein ubiquitination is a very diverse post-translational modification leading to protein degradation or delocalization, or altering protein activity. In Arabidopsis thaliana, two E3 ligases, BIG BROTHER (BB) and DA2, activate the latent peptidases DA1, DAR1 and DAR2 by mono-ubiquitination at
Dieter Waschbüsch et al.
Structure (London, England : 1993), 28(4), 406-417 (2020-02-06)
Rab8a is associated with the dynamic regulation of membrane protrusions in polarized cells. Rab8a is one of several Rab GTPases that are substrates of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2), a serine/threonine kinase that is linked to Parkinson's disease. Rab8a is
Artículos
Cell lysis challenges and protein extraction variables for Western blot sensitivity and reproducibility.