I1771
Interleukin-13 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
IL-13
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
<10.000 ng/mL ED50
mol peso
12 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IL13(3596)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.