Documentos clave
GF337
Sigma-Aldrich
Il-4
, recombinante humano sin compuestos de origen animal
Sinónimos:
Interleukin-4, IL4
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Level
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
La IL-4 es una citocina pleiotropa que regula diversas respuestas de las células T y B, como la proliferación, la supervivencia y la expresión génica celulares. Producida por mastocitos, células T y células del estroma de la médula ósea, la IL-4 regula la diferenciación de las células T CD4+ indiferenciadas en células Th2 auxiliares, caracterizadas por su perfil de secreción de citocinas, como la secreción de IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13, que favorecen una respuesta inmunitaria humoral. Otra función dominante de la IL-4 es la regulación de la conmutación de clase de la inmunoglobulina a los isotipos IgG1 e IgE. La producción excesiva de IL-4 por las células Th2 se ha asociado con una producción elevada de IgE y de alergias.
La IL-4 recombinante humana es una proteína globular de 15,1 kDa que contiene 130 residuos de aminoácidos.
Origen del producto: La proteína se expresa en E. coli.
La proteína se fabrica sin utilizar ningún producto o reactivo de origen animal y se considera Animal-Free y puede utilizarse en protocolos en los que debe evitarse la posible transmisión de virus animales y contaminación.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Determinada por su capacidad para estimular la proliferación de las células TF-1 humanas. La ED50 esperada es ≤ de 0,2 ng/ml, que corresponde a una actividad específica de ≥ 5 x 10^6 unidades/mg
Physical form
El producto se presenta sin aditivos y se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización
Storage and Stability
Conserve a -20°C durante un máximo de 4 meses a partir de la fecha de recepción Centrifugue el vial antes de abrirlo.
Reconstituya en agua a una concentración de 0,1-1,0 mg/ml. No agite en Vórtex. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda una ulterior dilución en un tampón que contenga una proteína transportadora y conservar en alícuotas de trabajo a -20°C.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c