Merck
HT70116
Sigma-Aldrich
Methyl Green-Pyronin (MGP) Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solution
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Pyronin stains the cytoplasm of plasma cells and most nucleoli red.
Implicaciones diagnósticas
May be useful in the identification of plasma cells and RNA in tissue sections and cytologic preparations.
Otras notas
Methyl green (certified) 0.012%, pyronin Y (certified), 0.01%, methanol, 0.75%, in deionized water.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)