Documentos clave
HT30116
Sigma-Aldrich
Mucicarmine Stock Solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solution
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
aplicaciones
hematology
histology
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Stains mucin of epithelial origin in tissue.
Otras notas
Carmine, certified, 10 g/L, aluminum hydroxide, 10g/L, and aluminum chloride, 5g/L, in ethanol, 50% w/v. Southgates′s modification of Mayer′s mucicarmine procedure.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)