Documentos clave
HS120316
TrueNorth® Microscope Slide Box
25 Place, Fitted Lid, blue polycarbonate
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
blue polycarbonate
Características
Holds 25 x slides 76x26 mm
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS120316
L × An × Al
141 × 88 × 35 mm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
Información legal
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)