Documentos clave
Z105694
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 12 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 23,30
US$ 23,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 23,30
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
US$ 23,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PE
Características
Rigid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37772-0000
Longitud
12 in.
12 mm
Descripción general
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)