H9914
HIS-Select® Nickel Magnetic Agarose Beads
Sinónimos:
nickel charged magnetic beaded agarose
About This Item
Productos recomendados
conjugate
magnetic beads
form
suspension
shelf life
2 yr (Unopened product)
matrix
6% beaded magnetic agarose
capacity
≥15 mg/mL binding capacity
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
Application
Physical form
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
86.0 °F
flash_point_c
30 °C
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Técnicas, reactivos y protocolos de purificación de proteínas para purificar proteínas recombinantes utilizando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Tecnologías de expresión proteica para expresar proteínas recombinantes en sistemas de expresión de E. coli, insectos, levaduras y mamíferos destinadas a la investigación fundamental y al apoyo a la producción de tratamientos y vacunas.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.