H8162
HIS-Select® Cobalt Affinity Gel
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
Sinónimos:
cobalt affinity gel, cobalt charged agarose
Seleccione un Tamaño
US$ 192,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 192,00
Productos recomendados
Formulario
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
caducidad
1 yr (when stored properly.)
técnicas
protein purification: suitable
Matriz
6% Beaded Agarose
capacidad
>15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
HIS-Select Cobalt Affinity Gel is an immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) product. The matrix for this affinity gel is 6% beaded agarose. The selectivity can be modulated with the inclusion of imidazole during chromatography. HIS-Select Cobalt Affinity Gel is durable and can capture recombinant proteins with histidine tags at a high flow rate. Recombinant proteins with His tags are bound using native, denaturing, or mild reducing conditions. The capacity of this affinity gel is typically >15 mg/mL of packed gel, determined with a His-tagged protein of molecular mass ~30 kDa.
Aplicación
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Investigue las interacciones proteína-proteína in vitro con análisis pull-down, utilizando métodos de afinidad, pull-down con GST, TAP y co-inmunoprecipitación.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.