H9378
Heptanoic acid
≥97%
Sinónimos:
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97%
expl. lim.
10.1 %
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?