H8416
Stem Cell Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
SCF, c-Kit ligand
Seleccione un Tamaño
US$ 516,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 516,00
Productos recomendados
Nombre del producto
Stem Cell Factor human, SCF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤200 ng/mL ED50
calidad
endotoxin tested
mol peso
dimer 35-45 kDa (glycosylated)
envase
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤1 EU/μg
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... KITLG(4254)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com