H1404
Hepatocyte Growth Factor human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
HGF, Hepatopoietin A, Scatter Factor
Seleccione un Tamaño
US$ 500,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 500,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Hepatocyte Growth Factor human, HGF, recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
1.0-20.0 ng/mL
calidad
endotoxin tested
mol peso
~80 kDa
envase
pkg of 5x5 μg
pkg of 5 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<1.0 EU/μg
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... HGF(3082)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Hepatocyte growth factor (HGF) is a potent mitogen for hepatocytes and a variety of other cells, including endothelial and epithelial cells, melanocytes, and keratinocytes.