Merck
H0508
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Sinónimos:
Lawsone, Natural Orange 6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
174.15
Beilstein/REAXYS Number:
1565260
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI key
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N