Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydroxyzine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClC1=CC=C(C=C1)C(N2CCN(CCOCCO)CC2)C3=CC=CC=C3.O=C(O)C4=C(O)C(CC5=C(C=CC=C6)C6=CC(C(O)=O)=C5O)=C7C=CC=CC7=C4
InChI
1S/C23H16O6.C21H27ClN2O2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1-9,21,25H,10-17H2
InChI key
ASDOKGIIKXGMNB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Application
- Hydroxyzine Pamoate Capsules
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyzine pamoate
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?