H0163
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC4-144, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HDAC4-144, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~140 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
validación mejorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblasts cells
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)