GERPN6302
Iodoacetamide
Cytiva RPN6302, pack of 25 g
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Características
wetted part: no
envase
pack of 25 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva RPN6302
color
Yellowish
solubilidad
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Ultrapure, proteomic-grade iodoacetamide is used for efficient alkylation of thiols while minimizing oxidation of the competing thiol pairs in protein samples.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.