GE29400461
HiTrap® Capto™ Core 700
Cytiva 29400461, pack of 1 × 1 mL
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 29400461
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Características y beneficios
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification.
- Wide operational window of pH and conductivity.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)