GE28-9232-43
MiniSpin Adapter
Cytiva 28-9232-43, pack of 10 pieces
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 10 pieces
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9232-43
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters are polypropylene rings designed for use with the gravity columns PD MiniTrap G-25, PD MidiTrap G-25, and PD-10 Desalting Columns when the spin protocol is used. MiniSpin Adapter fits PD MiniTrap G-25 columns, MidiSpin Adapter fits PD MidiTrap G-25 columns, and PD-10 Spin Adapter fits PD-10 Desalting Columns.
Características y beneficios
- Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.