GE28-9068-42
Hyperfilm™ MP
W × L 5 in. × 7 in., pack of 50 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28906842
An × L
5 in. × 7 in.
Descripción general
Características y beneficios
- High sensitivity for low concentration targets.
- Intended for radiometric or chemiluminescent applications.
- Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
- Publication-quality images.
- High resolution at an economical price.
- Easy to use.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)