GE17-0453-01
Pharmalyte® 5 - 8
Cytiva 17-0453-01
Sinónimos:
carrier ampholytes, isoelectric focusing
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Formulario
liquid
Características
wetted part: no
envase
pkg of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0453-01
condiciones de almacenamiento
(S-re at 2°C - 8°C.)
color
Colorless to light yellow
solubilidad
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High buffer capacity per pH unit
- Linear and reproducible pH gradient
- High resolution
- Available in five broad-range and four narrow-range pH intervals
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protocolos
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.