GE17-0033-02
Medio Sephadex® G-25
Cytiva 17-0033-02, pack of 500 g
Sinónimos:
Sephadex Gel
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
Cytiva 17-0033-02
storage condition
dry media
matrix
cross-linked dextran
particle size
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning in place
2-13
working range
2-13
suitability
suitable for bioprocess medium
General description
Sephadex® es un medio de filtración en gel preparado mediante reticulado del dextrano con la epiclorohidrina. Los diferentes tipos de Sephadex® difieren en su grado de reticulado y, por tanto, en su grado de hinchazón y su intervalo de fraccionamiento molecular. El Sephadex® G-25 es uno de los cinco diferentes tipos G que van desde el G-10 para moléculas pequeñas hasta el G-75 para moléculas más grandes. El Sephadex® G-25 se presenta en 4 tamaños de partícula diferentes (Grueso, Medio, Fino & Superfino).
El Sephadex® G-25 está disponible en diferentes tamaños de envase a granel y en cómodos formatos preenvasados.
En tanto que medio BioProcess, el Sephadex® G-25, satisface las demandas industriales con seguridad de suministro y completo soporte técnico y normativo.
Features and Benefits
- Rápidamente desale, retire los contaminantes y transfiera a una nueva disolución tampón en un solo paso.
- Recuperación excelente y mínima dilución de la muestra
- Disponible en columnas de desalación HiPrep™ y HiTrap® precargadas para un desalado rápido y cómodo
- Medio BioProcess compatible con aplicaciones industriales y bien establecido para desalar y cambiar tampones en aplicaciones industriales.
Storage and Stability
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
Los clientes también vieron
Artículos
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
This page shows describes fractional precipitation for removing gross impurities from affinity chromatography samples with small volumes.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.
Contenido relacionado
Sephadex® from Cytiva and Darcy’s law in Size Exclusion Chromatography