G3046
GDF-15 human
Sinónimos:
Growth Differentiation Factor 15 human, MIC-1, Macrophage inhibitory cyotkine-1
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in CHO cells
Ensayo
>97% (visualized with silver stain, SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
dimer 13 kDa (based on N-terminal sequencing, starting at the first histidine of the 6X histidine tag)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GDF15(9518)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
It has been discussed to serve as a secreted biomarker for activation of the p53 pathway in human cancer.[1]
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?