Merck
G211180
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-Methyl-rG(ib) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinónimos:
DMT-2′-O-Me-rG(ib) amidite, N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-guanosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H56N7O9P
Número de CAS:
Peso molecular:
869.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulario
powder
técnicas
oligo synthesis: suitable
impurezas
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mG2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mG3 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mG1 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me-DMT)
≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
compatibilidad
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
perfil del nucleósido
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc56
InChI
1S/C45H56N7O9P/c1-28(2)41(53)49-44-48-40-37(42(54)50-44)47-27-51(40)43-39(57-9)38(61-62(59-25-13-24-46)52(29(3)4)30(5)6)36(60-43)26-58-45(31-14-11-10-12-15-31,32-16-20-34(55-7)21-17-32)33-18-22-35(56-8)23-19-33/h10-12,14-23,27-30,36,38-39,43H,13,25-26H2,1-9H3,(H2,48,49,50,53,54)/t36-,38-,39-,43-,62?/m1/s1
Clave InChI
IRRDHRZUOZNWDJ-MLLDKZSOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)