Saltar a
C403000
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 158,00
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.310,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C702000C401000
description
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
description
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
product line
Proligo Reagents
product line
-
product line
Proligo Reagents
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(ac)-CPG
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)