Merck
JKA3041
Sigma-Aldrich
mPEG40K
average Mn 40,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Sinónimos:
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 731,00
US$ 731,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 731,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 731,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
mPEG40K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 40,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 40,000
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Methoxy PEG NHS Ester (SCM PEG). Amine reactive PEG towards the amino groups of lysine(s) on proteins or other biologics; reaction occurs at room temperature in <1hr at pH 7-8. Stable linker between PEG and NHS ester.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhao, G., et al.
Langmuir, 30(23) (2014)