Documentos clave
G1778
Grids for transmission electron microscopy
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, nickel
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
US$ 119,00
US$ 119,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
US$ 119,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
US$ 119,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Materiales
nickel
descripción
Regular grids with center mark and solid border
envase
vial of 100 grids
Diámetro
3.05 mm
rejilla tamaño
150 mesh × 165 μm pitch
agujero An
132 μm
área abierta tamaño
64%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)